Tlačiť
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
B24512.06 B24512.03 B24512.14
B24512.06EA 126.75 EUR
B24512.06 B24512.03 B24512.14
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 168267-99-0 Molecular Formula: C7H8BFO2 Formula Weight: 153.95 Melting Point: 234° Beilstein Reference: 8544594
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Teplota tavenia: 234 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683115
Číslo CAS: 168267-99-0