Tlačiť
2-Chloroethyl phenyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
417602-25ML 417602-5ML
SIAL417602-25MLEA 178.5 EUR
SIAL417602-25ML SIAL417602-5ML
2-Chloroethyl phenyl sulphide, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Vzorec: C₈H₉ClS
Číslo MDL: MFCD00013691
Číslo CAS: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8