Tlačiť
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23265.06 B23265.14
B23265.06EA 37.3 EUR
B23265.06 B23265.14
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Purity: 98% CAS No.: 5535-49-9 Molecular Formula: C8H9ClS Formula Weight: 172.68 Flash Point: 104°(220°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1907116 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00013691
Vzorec: C₈H₉ClS
Teplota varu: 245 °C
Hustota: 1,178
Teplota vzplanutia: 104 °C (220 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013691
Číslo CAS: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
ADR: 8,III