3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3,5-Dibromo-4-methylaniline
L13101.06
L13101.03
L13101.06EA
261.53
EUR
L13101.06
L13101.03
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
3,5-Dibromo-p-toluidine
Purity: 99%
CAS No.: 13194-73-5
Molecular Formula: C7H7Br2N
Formula Weight: 264.96
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 2639285
Vzorec:
C₇H₇Br₂N Teplota tavenia: 90…92 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151806 Číslo CAS: 13194-73-5 |