Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26795.03 H26795.06
H26795.03EA 140.6 EUR
H26795.03 H26795.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 86256-24-8 Molecular Formula: C8H5BrF4O Formula Weight: 273.02 Refractive Index: 1.4660
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Mw: 273.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115890
Číslo CAS: 86256-24-8
OSN: 3265
ADR: 8 III