Tlačiť
4-Nonylphenylboronic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
13140-100 13140-250 13140-500 13140-1
CAYM13140-100EA 31.92 EUR
CAYM13140-100 CAYM13140-250 CAYM13140-500 CAYM13140-1
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₅H₂₅BO₂
Mw: 248.18 g/mol
Číslo MDL: MFCD02093070
Číslo CAS: 256383-45-6