Tlačiť
4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
L17753.03 L17753.06
L17753.03EA 126.58 EUR
L17753.03 L17753.06
4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
4-Nonylphenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 256383-45-6 Molecular Formula: C15H25BO2 Formula Weight: 248.18 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 8215118
Vzorec: C₁₅H₂₅BO₂
Mw: 248.18 g/mol
Teplota tavenia: 82…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093070
Číslo CAS: 256383-45-6