Tlačiť
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Isobutylbenzeneboronic acid
H52603.03 H52603.06
H52603.03EA 42.92 EUR
H52603.03 H52603.06
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 153624-38-5 Molecular Formula: C10H15BO2 Formula Weight: 178.04 Melting Point: 117-120° MDL No.: MFCD01632198
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
Mw: 178.04 g/mol
Teplota tavenia: 117…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632198
Číslo CAS: 153624-38-5