Tlačiť
Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium hexadecane-1-sulphonate, Hexadecane-1-sulphonic acid sodium salt
B20382.06 B20382.14 B20382.22
B20382.06EA 54.95 EUR
B20382.06 B20382.14 B20382.22
Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 15015-81-3 Molecular Formula: C16H33SO3Na Formula Weight: 328.49 Beilstein Reference: 3920654 MDL No.: MFCD00007528
Vzorec: C₁₆H₃₃NaSO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007528
Číslo CAS: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6