Tlačiť
Allyl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Allyl(methyl)sulphane
M-Clarity™ quality level = MQ200
A34201-25G A34201-5G
SIALA34201-25GEA 95.07 EUR
SIALA34201-25G SIALA34201-5G
Allyl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Allyl methyl sulphide
Vzorec: C₄H₈S
Číslo MDL: MFCD00008657
Číslo CAS: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0