Tlačiť
Allyl methyl sulphide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Allyl(methyl)sulphane
B22514.06 B22514.14
B22514.06EA 33.73 EUR
B22514.06 B22514.14
Allyl methyl sulphide ≥98%
Allyl methyl sulphide
Purity: 98% CAS No.: 10152-76-8 Molecular Formula: CH2=CHCH2SCH3 Formula Weight: 88.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 18°(65°F) Refractive Index: 1.4714 Odour: Stench Boiling Point: 91-93° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008657
Vzorec: C₄H₈S
Teplota varu: 91…93 °C
Hustota: 0,803
Teplota vzplanutia: 18 °C (65 °F)
Číslo MDL: MFCD00008657
Číslo CAS: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0
ADR: 3,II