Zinc bromide hydrate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44230.22
44230.36
44230.22EA
95.47
EUR
44230.22
44230.36
Zinc bromide hydrate ≥99.9% (metals basis)
Zinc bromide hydrate
Purity: 99.9%
Molecular Formula: ZnBr2.xH2O
Formula Weight: 225.19(anhy)
Physical Form: Crystalline
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Vzorec:
Br₂Zn·H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011294 Číslo CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 OSN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10129 |