Zinc bromide hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12960.06
12960.22
12960.06EA
71
EUR
12960.06
12960.22
Zinc bromide hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc bromide hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 225.19(anhy)
Physical Form: Crystalline
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Vzorec:
Br₂Zn·H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011294 Číslo CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 OSN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10129 |