Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43356.AE
43356.AC
43356.AEEA
192.67
EUR
43356.AE
43356.AC
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 103470-68-4
Molecular Formula: C24H45O6Y
Formula Weight: 518.16
Physical Form: Liquid
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00070441
Vzorec:
C₂₄H₄₅O₆Y Mw: 518.524 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00070441 Číslo CAS: 103470-68-4 OSN: 1208 ADR: 3 II |