Tlačiť
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40719.14 40719.22
40719.14EA 209.39 EUR
40719.14 40719.22
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Strontium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 2457-02-5 Molecular Formula: C16H30O4Sr Formula Weight: 374.04 Physical Form: Liquid Odour: Mild MDL No.: MFCD00070438
Vzorec: C₁₆H₃₀O₄Sr
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070438
Číslo CAS: 2457-02-5
EINECS: 219-536-3