Tlačiť
3-Pyridinesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pyridine-3-sulphonic acid
82820-100G 82820-25G
SIAL82820-100GEA 246.29 EUR
SIAL82820-100G SIAL82820-25G
3-Pyridinesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
3-Pyridinesulphonic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃S
Číslo MDL: MFCD00006381
Číslo CAS: 636-73-7
EINECS: 211-265-9