3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Pyridine-3-sulphonic acid
A13101.14
A13101.22
A13101.36
A13101.14EA
69.8
EUR
A13101.14
A13101.22
A13101.36
3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
3-Pyridinesulphonic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 636-73-7
Molecular Formula: C5H5NO3S
Formula Weight: 159.16
Melting Point: ca 350° dec.
Beilstein Reference: 120822
UN No.: 2585
MDL No.: MFCD00006381
Vzorec:
C₅H₅NO₃S Mw: 159.16 g/mol Teplota tavenia: ∼ 350 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006381 Číslo CAS: 636-73-7 EINECS: 211-265-9 ADR: 8 III |