Niobium diboride ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12573.14
12573.22
12573.14EA
91.86
EUR
12573.14
12573.22
Niobium diboride ≥99% (metals basis)
Niobium diboride
Purity: 99%
CAS No.: 12007-29-3
Molecular Formula: NbB2
Formula Weight: 114.53
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016236
Vzorec:
B₂Nb Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016236 Číslo CAS: 12007-29-3 EINECS: 234-503-3 |