Tlačiť
Silicon nitride predominantly β-phase ≤10 µm, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Silicon(IV) nitride
M-Clarity™ quality level = MQ100
248622-100G 248622-500G
SIAL248622-100GEA 200.96 EUR
SIAL248622-100G SIAL248622-500G
Silicon nitride predominantly β-phase ≤10 µm, Sigma-Aldrich®
Silicon nitride
Vzorec: N₄Si₃
Číslo MDL: MFCD00011230
Číslo CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8