Tlačiť
Silicon nitride α-phase, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Silicon(IV) nitride
M-Clarity™ quality level = MQ100
325171-250G 325171-50G
SIAL325171-250GEA 384.68 EUR
SIAL325171-250G SIAL325171-50G
Silicon nitride α-phase, Sigma-Aldrich®
Silicon nitride
Vzorec: N₄Si₃
Číslo MDL: MFCD00011230
Číslo CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8