Silicon nitride α-phase ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Silicon(IV) nitride
42949.30
42949.18
42949.A1
42949.30EA
276.77
EUR
42949.30
42949.18
42949.A1
Silicon nitride α-phase ≥95%
Silicon nitride
Purity: 95%
CAS No.: 12033-89-5
Molecular Formula: Si3N4 85% min (alpha form)
Formula Weight: 140.28
Physical Form:
Vzorec:
N₄Si₃ Teplota tavenia: 1900 °C (subl.) Hustota: 3,2 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011230 Číslo CAS: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 Merck Index: 14,8497 |