Silicon nitride α-phase ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Silicon(IV) nitride
14704.14
14704.22
14704.36
14704.14EA
95.07
EUR
14704.14
14704.22
14704.36
Silicon nitride α-phase ≥99.9% (metals basis)
Silicon nitride
Purity: 99.9%
CAS No.: 12033-89-5
Molecular Formula: Si3N4 90% min (alpha form)
Formula Weight: 140.28
Physical Form:
Vzorec:
N₄Si₃ Teplota tavenia: 1900 °C (subl.) Hustota: 3,2 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011230 Číslo CAS: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 Merck Index: 14,8497 |