Tlačiť
Silicon nitride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Silicon(IV) nitride
M-Clarity™ quality level = MQ100
636703-100G 636703-25G
SIAL636703-100GEA 1087.85 EUR
SIAL636703-100G SIAL636703-25G
Silicon nitride, Sigma-Aldrich®
Silicon nitride
Vzorec: N₄Si₃
Číslo MDL: MFCD00011230
Číslo CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8