Tlačiť
Silicon nitride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Silicon(IV) nitride
M-Clarity™ quality level = MQ100
334103-100G 334103-25G
SIAL334103-100GEA 356.2 EUR
SIAL334103-100G SIAL334103-25G
Silicon nitride, Sigma-Aldrich®
Silicon nitride
Vzorec: N₄Si₃
Číslo MDL: MFCD00011230
Číslo CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8