Tlačiť
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
216186-10G 216186-250G 216186-50G
SIAL216186-10GEA 127.16 EUR
SIAL216186-10G SIAL216186-250G SIAL216186-50G
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Potassium selenocyanate
Vzorec: CKNSe
Číslo MDL: MFCD00011366
Číslo CAS: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
OSN: 3283
ADR: 6.1,II