Tlačiť
Potassium selenocyanate ≥98.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
68107.09 68107.18
68107.09EA 133.57 EUR
68107.09 68107.18
Potassium selenocyanate ≥98.5%
Potassium selenocyanate
Purity: 98.5% CAS No.: 3425-46-5 Molecular Formula: KSeCN Formula Weight: 144.08 Physical Form: Crystalline Density: 2.347 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 162-164° UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011366
Vzorec: CKNSe
Teplota tavenia: 162…164 °C
Hustota: 2,347
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011366
Číslo CAS: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
OSN: 3283
ADR: 6.1,II