2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H32320.03
H32320.06
H32320.03EA
51.34
EUR
H32320.03
H32320.06
2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Biphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 914675-52-8
Molecular Formula: C18H21BO2
Formula Weight: 280.17
Melting Point: 76-79°
MDL No.: MFCD14636459
Vzorec:
C₁₈H₂₁BO₂ Mw: 280.17 g/mol Teplota tavenia: 76…79 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD14636459 Číslo CAS: 914675-52-8 |