4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Chloro-2,6-dimethylaniline
B21996.06
B21996.14
B21996.06EA
54.15
EUR
B21996.06
B21996.14
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine
Purity: 98%
CAS No.: 24596-18-7
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Melting Point: 45-50°
MDL No.: MFCD01076576
Vzorec:
C₈H₁₀ClN Teplota tavenia: 45…50 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01076576 Číslo CAS: 24596-18-7 |