2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L16108.03
L16108.06
L16108.03EA
146.01
EUR
L16108.03
L16108.06
2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine ≥98%
2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 150517-76-3
Molecular Formula: C8H9Cl2N
Formula Weight: 190.07
Melting Point: 52-56°
Beilstein Reference: 8615227
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00052913
Vzorec:
C₈H₉Cl₂N Teplota tavenia: 52…56 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052913 Číslo CAS: 150517-76-3 OSN: 3259 ADR: 8,III |