Tlačiť
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
H31526.03 H31526.06 H31526.09
H31526.03EA 121.77 EUR
H31526.03 H31526.06 H31526.09
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 98% CAS No.: 2003-10-3 Molecular Formula: C9H6BrF3O Formula Weight: 267.04 Physical Form: Fused solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 20-23° Boiling Point: 69-72° MDL No.: MFCD03094283
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Mw: 267.04 g/mol
Teplota varu: 69…72 °C
Teplota tavenia: 20…23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094283
Číslo CAS: 2003-10-3