Tlačiť
Benzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxyethyl Benzyl Sulphide, 2-(Benzylthio)ethan-1-ol
L12274.06 L12274.14
L12274.06EA 23.27 EUR
L12274.06 L12274.14
Benzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
2-(Benzylthio)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 26524-88-9 Molecular Formula: C9H12OS Formula Weight: 168.25 Refractive Index: 1.5760 Boiling Point: 168-169°/18mm MDL No.: MFCD00014039
Vzorec: C₉H₁₂OS
Teplota varu: 168…169 °C (18 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014039
Číslo CAS: 26524-88-9