Tlačiť
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(Aminomethyl)benzene-1,2-diol hydrobromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
858781-250MG 858781-1G 858781-5G
SIAL858781-250MGEA 49.34 EUR
SIAL858781-250MG SIAL858781-1G SIAL858781-5G
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Vzorec: C₇H₁₀BrNO₂
Číslo MDL: MFCD00012859
Číslo CAS: 16290-26-9
EINECS: 240-382-8