Tlačiť
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-(Aminomethyl)benzene-1,2-diol hydrobromide
228570010 228570050 228572500
ACRO228570010EA 107.9 EUR
ACRO228570010 ACRO228570050 ACRO228572500
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Vzorec: C₇H₁₀BrNO₂
Teplota tavenia: >180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012859
Číslo CAS: 16290-26-9
EINECS: 240-382-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %