Tlačiť
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
L10605.06 L10605.14
L10605.06EA 151.62 EUR
L10605.06 L10605.14
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 4101-30-8 Molecular Formula: C10H13NO3 Formula Weight: 195.22 Melting Point: 104-108° Beilstein Reference: 391380
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Teplota tavenia: 104…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016646
Číslo CAS: 4101-30-8