Tlačiť
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
H27331.14 H27331.06
H27331.14EA 151.62 EUR
H27331.14 H27331.06
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 70978-54-0 Molecular Formula: C8H6BrNO4 Formula Weight: 260.05 Melting Point: 129-132° MDL No.: MFCD01631134
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
Teplota tavenia: 129…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631134
Číslo CAS: 70978-54-0