Tlačiť
4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Nitrophenyl)(phenyl)sulphane
A17278.06 A17278.14
A17278.06EA 83.03 EUR
A17278.06 A17278.14
4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Purity: 98% CAS No.: 952-97-6 Molecular Formula: C12H9NO2S Formula Weight: 231.27 Melting Point: 54-57° MDL No.: MFCD00024700
Vzorec: C₁₂H₉NO₂S
Teplota tavenia: 54…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024700
Číslo CAS: 952-97-6
EINECS: 213-462-5