Tlačiť
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-chlorophenol Hydrochloride, 2-Chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride
A19720.06 A19720.14 A19720.22 AB124976.0005
A19720.06EA 52.95 EUR
A19720.06 A19720.14 A19720.22 ABCRAB124976.0005
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 52671-64-4 Molecular Formula: C6H6ClNO.HCl Formula Weight: 180.04 Melting Point: 254-256° dec. MDL No.: MFCD00143110
Vzorec: C₆H₇Cl₂NO
Teplota tavenia: 254…256 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143110
Číslo CAS: 52671-64-4