Tlačiť
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride, (4-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride
708887-250MG 708887-1G
SIAL708887-250MGEA 219.91 EUR
SIAL708887-250MG SIAL708887-1G
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
Mw: 173.41 g/mol
Číslo MDL: MFCD03001333
Číslo CAS: 80460-73-7