Tlačiť
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride, (4-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride
H27479.MC H27479.ME
H27479.MCEA 90.93 EUR
H27479.MC H27479.ME
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 80460-73-7 Molecular Formula: C6H8BNO2.HCl Formula Weight: 173.41 Melting Point: 125-132° MDL No.: MFCD03001333
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
Mw: 173.41 g/mol
Teplota tavenia: 125…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001333
Číslo CAS: 80460-73-7