4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride, (4-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride
H27479.MC
H27479.ME
H27479.MCEA
90.93
EUR
H27479.MC
H27479.ME
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 80460-73-7
Molecular Formula: C6H8BNO2.HCl
Formula Weight: 173.41
Melting Point: 125-132°
MDL No.: MFCD03001333
Vzorec:
C₆H₉BClNO₂ Mw: 173.41 g/mol Teplota tavenia: 125…132 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03001333 Číslo CAS: 80460-73-7 |