Tlačiť
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
410705-1G 410705-5G
SIAL410705-1GEA 182.66 EUR
SIAL410705-1G SIAL410705-5G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
Mw: 173.41 g/mol
Číslo MDL: MFCD00191748
Číslo CAS: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4