Tlačiť
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
H52595.03 H52595.06
H52595.03EA 101.34 EUR
H52595.03 H52595.06
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 85006-23-1 Molecular Formula: C6H8BNO2.HCl Formula Weight: 173.41 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00191748
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
Mw: 173.41 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191748
Číslo CAS: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4