Tlačiť
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
H29348.03 H29348.06
H29348.03EA 58.16 EUR
H29348.03 H29348.06
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 101084-81-5 Molecular Formula: C7H6BNO6 Formula Weight: 210.94 MDL No.: MFCD00757433
Vzorec: C₇H₆BNO₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00757433
Číslo CAS: 101084-81-5