Tlačiť
4-Carboxyphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
344400010 344400050 344400250
ACRO344400010EA 53.68 EUR
ACRO344400010 ACRO344400050 ACRO344400250
4-Carboxyphenylboronic acid 97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
Mw: 165.94 g/mol
Teplota tavenia: 238…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151801
Číslo CAS: 14047-29-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %