Tlačiť
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
344630010 344630050 344630250
ACRO344630010EA 70.2 EUR
ACRO344630010 ACRO344630050 ACRO344630250
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
3-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
Teplota tavenia: 243…247 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036833
Číslo CAS: 25487-66-5