Tlačiť
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
H26615.03 H26615.06
H26615.03EA 89.73 EUR
H26615.03 H26615.06
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 4334-87-6 Molecular Formula: C9H11BO4 Formula Weight: 193.99 Melting Point: 135-139° MDL No.: MFCD02179444
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Mw: 193.99 g/mol
Teplota tavenia: 135…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179444
Číslo CAS: 4334-87-6