Tlačiť
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
367570010 367570050
ACRO367570010EA 48.13 EUR
ACRO367570010 ACRO367570050
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₄
Teplota tavenia: 206…211 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03411930
Číslo CAS: 269409-73-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %