Divinyl sulphone ≥97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with hydroquinone (HQ)
Stabilized with 0.05% hydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 77-77-0
Molecular Formula: C4H6O2S
Formula Weight: 118.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.4760
Melting Point: ca -26°
Boiling Point: 233-234°
Beilstein Reference: 1071329
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00008623
Vzorec:
C₄H₆O₂S Teplota varu: 233…234 °C Teplota tavenia: ∼–26 °C Hustota: 1,177 Teplota vzplanutia: 102 °C (215 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00008623 Číslo CAS: 77-77-0 EINECS: 201-057-6 OSN: 2927 ADR: 6.1,I |