Tlačiť
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1,1-Trifluoroacetone Cyanohydrin, 2-Cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionitrile
L11318.06 L11318.14
L11318.06EA 174.64 EUR
L11318.06 L11318.14
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Purity: 95% CAS No.: 335-08-0 Molecular Formula: C4H4F3NO Formula Weight: 139.08 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.3380 Boiling Point: 68-69°/40mm Beilstein Reference: 1758723 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00040885
Vzorec: C₄H₄F₃NO
Mw: 139.08 g/mol
Teplota varu: 68…69 °C (40 mmHg)
Hustota: 1.276
Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00040885
Číslo CAS: 335-08-0
OSN: 2929
ADR: 6.1 II