Tlačiť
Allyl methyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
381381-25ML 381381-5ML
SIAL381381-25MLEA 492.58 EUR
SIAL381381-25ML SIAL381381-5ML
Allyl methyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Allyl methyl carbonate
Vzorec: C₅H₈O₃
Číslo MDL: MFCD00134545
Číslo CAS: 35466-83-2
EINECS: 468-750-5