Tlačiť
DL-Methionine sulphoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: H-Met(O)-OH, (2S)-2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
J62873.03 J62873.06 J62873.14
J62873.03EA 59.37 EUR
J62873.03 J62873.06 J62873.14
DL-Methionine sulphoxide
L-Methionine sulphoxide
CAS No.: 3226-65-1 Molecular Formula: C5H11NO3S Formula Weight: 165.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 4129939 MDL No.: MFCD00063093
Vzorec: C₅H₁₁NO₃S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063093
Číslo CAS: 3226-65-1
EINECS: 221-758-0